1.08492
Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN
acc. ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250, ISO 21567
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Prime
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.7-6.9 (37 °C, 21 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
21 g/L
Schüttdichte
640 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Klebsiella spp.
Proteus spp.
urea-degrading bacteria
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 6.6 - 7.0
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): flüssig
Wachstumsprüfung gemäß der aktuell gültigen Version der DIN EN ISO 11133.
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Yersinia enterocolitica AtCC 23715 (WDCM 00160)): gut bis sehr gut
Wachstum (Yersinia enterocolitica DSM 13030 (WDCM 00216)): gut bis sehr gut
Wachstum(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli DSM 19683 (WDCM 00179)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): gut bis sehr gut
Wachstum (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): gut bis sehr gut
Wachstum (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125)): gut bis sehr gut
Farbumschlag (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): + (rot/pink)
Farbumschlag (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): + (rot/pink)
Farbumschlag (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)): + (rot/pink)
Farbumschlag (Yersinia enterocolitica DSM 13030 (WDCM 00216)): + (rot/pink)
Farbumschlag (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): - oder gelb
Farbumschlag (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): - oder gelb
Farbumschlag (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): - oder gelb
Farbumschlag (Escherichia coli DSM 19683 (WDCM 00179)): - oder gelb
Farbumschlag (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): - oder gelb
Farbumschlag (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): - oder gelb
Farbumschlag (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): - oder gelb
Farbumschlag (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125)): - oder gelb
Bebrütung: bis 24 Stunden bei 37 ± 1 °C, Yersinia 24 ± 2 Stunden bei 30 ± 1 °C, aerob
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Artikel
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing