Merck
SAAR1605000
Citronensäure Monohydrat
uniLAB
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F
Flammpunkt (°C)
173.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)