1.15333
Wasser
suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonym(e):
Destilliertes Wasser
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Wasser, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Dampfdruck
23 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChrosolv®
Form
liquid
Methode(n)
LC/MS: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
Anwendung(en)
general analytical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Allgemeine Verfahren für Tests und Analysen von Lebensmittelprodukten
- Monografverfahren nach USP für regulierte pharmazeutische Instrumentenanalyse
- Verfahrensentwicklung für die Analyse der California List von Pestiziden in Cannabis
- Arzneimittel-Protein-Bindungsmessungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Durch 0,2-µm Filter mikrofiltriert
- In Glasflaschen
- Bietet eine hohe Auflösung, Sensitivität und optimierte Peak-Basislinie-Trennung
- Bietet schnelle und zuverlässige Ergebnisse in sowohl positiven als auch negativen Ionisierungsmodi bei Elektrosprayionisation/Chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck (ESI/APCI)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel™ Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Protokolle
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.