Merck
PHL84156
Sinapinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Sinapinsäure-cholinester-chlorid
Größe auswählen
10 MG
356,00 €
356,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
356,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24ClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.82
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
356,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[Cl-].[N+](CCOC(=O)C=Cc1cc(c(c(c1)OC)O)OC)(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H
InChIKey
XKMPOGBKXGSVAO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)