Merck
C9008
Sigma-Aldrich
p-Coumarsäure
≥98% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
trans-4-Hydroxyzimtsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
p-Coumarsäure, ≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
214 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Anwendung
p-Coumarinsäure wird als Komponente von chemilumineszentem Substrat zum Proteinnachweis in Western Blot eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
In Western Blot wird p-Coumarinsäure außerdem als Verstärker in chemilumineszentem Substrat eingesetzt.
Hydroxyzimtsäure kommt in vielen Obst- und Gemüsesorten vor.
Sonstige Hinweise
überwiegend trans-Isomer
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A cost effective non-commercial ECL-solution for Western blot detections yielding strong signals and low background.
Haan C and Behrmann I
Journal of Immunological Methods, 318, 11-11 (2007)
Inflammation triggers high mobility group box 1 (HMGB1) secretion in adipose tissue, a potential link to obesity.
Gunasekaran MK, et al.
Cytokine, 64, 103-111 (2013)
TGF-beta receptor levels regulate the specificity of signaling pathway activation and biological effects of TGF-beta.
Rojas A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1793, 1165-1173 (2009)
p-Coumaric acid kills bacteria through dual damage mechanisms.
Zaixiang L, et al.
Food Control, 25, 550-554 (2012)
Enhanced chemiluminescence (ECL) for routine immunoblotting: An inexpensive alternative to commercially available kits.
Mruk DD and Cheng CY
Spermatogenesis, 1, 121-122 (2011)
Protokolle
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide