343641
(R)-(+)-Citronellal
technical grade
Synonym(e):
(+)-Citronellal, (3R)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChIKey
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis