Merck
PHL89793
Sinalbin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
p-Hydroxybenzylglucosinolat Kaliumsalz, Glucosinalbin Kaliumsalz
Größe auswählen
10 MG
412,00 €
412,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
412,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18KNO10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.52
Beilstein:
5708542
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
412,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](S/C(CC2=CC=C(O)C=C2)=N/OS(=O)(O[K])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)