Merck
807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® DEAE-5PW Schutz-Gel-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-5PW Schutzvorrichtungen und Schutz-Gel-Kits, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 07210
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
20 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel DEAE-5PW column
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)