UFC203024
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 30 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 30 kDa MWCO, 2 ml Probenvolumen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
2 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
119.7 mm
Durchmesser
15.9 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Arbeitsvolumen
≤2 mL
2 mL
Porengröße
30 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 50-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Amicon® Ultra 2 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch das vertikale Membrandesign und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 2-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 30.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten.
- Primer-Entfernung, PCR-Reinigung, Entfernung von Linkern oder makromolekularen Markierung aus einer Reaktionsmischung und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
- Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 30-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
- Konzentriert 2 ml runter auf 15–70 μl
- 98 % Probenrückgewinnung
- Schnelle Verarbeitungsdauer: 10 bis 30 Minuten Abschleuderzeit
- Entwickelter Dead Stop
- Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.