Merck
505293
Supelco
LpDNPH S10x-Kartusche
bed wt. 350 mg, volume 1.5 mL, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
1.5 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with XonTech 920/924, ATEC Atmospheric Technology Instruments
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die LpDNPH S10x-Kartusche ist ein Luftkeimsammler zur Probenahme von Carbonylverbindungen in der Umgebungs- und Raumluft sowie in Industriebereichen. Carbonylverbindungen werden auf einem mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin beschichteten hochreinen Kieselgel-Adsorbens eingeschlossen, wo sie in Hydrazonderivate umgewandelt werden. Die Derivate werden in Acetonitril aus der Kartusche eluiert und mittels HPLC analysiert.
Die S10x-Kartusche ist kürzer als die S10-Kartusche und passt in automatische Geräte wie von XonTech Inc. und ATEC Atmospheric Technology. Bei Verwendung der S10x-Kartusche verläuft die Strömung der Luftprobenahme in die der S10-Kartusche entgegengesetzten Richtung, um dem Strömungsmuster des Instruments zu entsprechen.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)