20267-U
ORBO™ 32 kleine Aktivkohle aus der Kokosnuss (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
Kokosnuss-Aktivkohle Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,F,F separators
Agentur
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 32 Small
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 75 mm
Matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.