Merck
29626-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002986
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
10 μL
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)