Merck
ZFA10UVM1
Milli-Q
UV-Photooxidationslampe für den A10® TOC-Monitor
For photooxidation of organic compounds
Synonym(e):
UV-Photooxidationslampe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
UV-Absorption
λ: 185 nm Amax
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese UV-Photooxidationslampe ist eine Ersatzlampe für den A10® TOC-Monitor. Sie verringert den Gesamtgehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff (TOC) in Reinstwasser mittels Photooxidation. Bei fortwährender Nutzung kommt es zu einem Leistungsabfall der UV-Lampe des A10® Monitors, wodurch die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflusst wird. Die Lampe sollte daher alle 12 Monate ausgetauscht werden. Diese UV-Photooxidationslampe kann mit eigenständig betriebenen A10® TOC-Monitoren oder mit Milli-Q® Systemen (Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Integral, Century Milli-Q® und Elix® 20-100) verwendet werden.
Anwendung
Die UV-Photooxidationslampe ist eine wichtige Komponente der A10® TOC-Monitoren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 185-nm-Quecksilber-UV-Lampe
  • Photooxidativer Effekt
Rechtliche Hinweise
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-8 von 8 Fragen  
  1. What is the correct procedure for disposing of ZFA10UVM1 and MQUVLP01 lamps?
    1 Antwort
    1. The ZFA10UVM1 and MQUVLP01 lamps can be disposed of in a similar way to fluorescent bulbs. These lamps may contain hazardous materials, such as mercury, which require special handling and disposal procedures. It is recommended to contact local EHS (Environmental Health and Safety) department or commercial lamp recyclers.
      Hilfreich?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 Antwort
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Hilfreich?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 Antwort
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Hilfreich?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 Antwort
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Hilfreich?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 Antwort
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Hilfreich?
  6. Can I change the UV lamp myself?
    1 Antwort
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.
      Hilfreich?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 Antwort
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Hilfreich?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 Antwort
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Hilfreich?