Merck
ZFRES00UV
Milli-Q
Bakterizide UV-Lampe
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), Reduces bacterial count in purified water
Synonym(e):
Bakterizide UV-Lampe
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
UV lamp replacement kit with cable and connector. Effective germicidal actions, multidirection radiation
Verpackung
pkg of 1 unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die bakterizide UV-Lampe mit einer Emission bei 254 nm reduziert den Bakteriengehalt von reinem, in Vorratstanks einfließendem Wasser.
Anwendung
Zur Eindämmung des Wachstums von Bakterien im Vorratstank.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 254-nm-UV-Lampe zur Desinfektion von Reinwasser.
  • Ersatzteil-Kit für die UV-Lampe mit Kabel und Anschluss; zum Einsatz mit eigenständigen automatischen Desinfektionsmodulen (ASM).
  • Effektive bakterizide Wirkung.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1