Merck
27054
Supelco
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black polypropylene hole cap
Größe
15-425
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Durchm. × H
18 mm × 11.2 mm
Lochdurchm.
9 mm
Fitting
thread for 15-425
Kompatibilität
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Allgemeine Beschreibung
Diese Lochdeckel werden ohne Septum geliefert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)