Merck
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonym(e):
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Agentur
suitable for EPA 601
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Allgemeine Beschreibung
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Rechtliche Hinweise
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC