Merck
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Synonym(e):
VOCARB purge trap (Encon)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
Hersteller/Markenname
Purge Trap K
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Encon
Allgemeine Beschreibung
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Rechtliche Hinweise
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)