Merck
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonym(e):
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Agentur
suitable for EPA 601
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Allgemeine Beschreibung
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.