Merck
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
Synonym(e):
Modified BTEX Trap M
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Modifiziertes BTEXTRAP M, Tekmar® 3000,
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Rechtliche Hinweise
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC