Merck
24408
SGE Mikrovolumenspritze
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
Plunger-in-needle syringe
Leistungsmerkmale
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 000505
Kanüle L × AD
70 mm × 0.63 mm
Volumen
1 μL
Kompatibilität
for use with Phillips/Unicam S8 and 4700 GC Autosystem
Allgemeine Beschreibung
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Anwendung
SGE microvolume syringe may be used in the analysis of short-chain free fatty acids in Swiss Cheese using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method.[1] It may also be used in analysing halogenated volatile contaminants in beverages and food products using solid-phase microextraction followed by headspace gas chromatographic technique.[2]
Ersatzteil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix
Journal of Chromatography A, 684.1, 199-211 (1993)