Merck
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 500μL FN SPITZE NR. 2, 25GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
needle type Fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 007000
Kanüle L
50 mm
Volumen
500 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)