Merck
28626-U
Hamilton® 1002LTN Spritze
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 23 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
Kanülengröße
23 ga (cone tip, side port)
Beschreibung
gastight
Leistungsmerkmale
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203084
Kanüle L
56 mm (2.2 in.)
Volumen
2.5 mL
Kompatibilität
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)