Merck
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonym(e):
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Zusammensetzung
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
Hersteller/Markenname
Vocarb® 3000 Purge Trap K
Purge-Trap-Größe
11 1/4 in. (28.6 cm)
Anwendung(en)
environmental
Kompatibilität
for use with CDS Peakmaster
Rechtliche Hinweise
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)