Merck
Z763543
Incu-Shaker Mini mit rutschfester Gummimatte
AC/DC input 115 V AC
Synonym(e):
incubated shaker, mini incubated shaker
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1001-M
Temperaturmessbereich
5-70 °C
Parameter
30-300 rpm speed
4-65 °C temperature
B × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
Plattform L × B
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
Allgemeine Beschreibung
Der Incu-Shaker Mini ist der kompakteste Schüttelinkubator in seiner Klasse. Trotz der bemerkenswert kleinen Grundfläche bietet ein großer Arbeitsbereich von 29,21 cm x 24,13 cm Platz für mehrere Plattformen und eine Vielzahl von Kolben, Röhrchen und anderen gängigen Gefäßen.
Die standardmäßige Plattform (enthalten) bietet eine rutschfeste, gummibeschichtete Oberfläche, die ideal für Gewebekulturgefäße, Petrischalen und Färbeschalen ist.
  • Besonders kompakt, nur 27,94 cm breit
  • Ausgezeichnete Temperaturverteilung
  • Horizontal kreisförmige 19-mm-Umlaufbahn zum Belüften und &Mischen
  • Tauschen Sie Kolbenklemmen sofort aus mit MAGic-Klemmen-Zubehör
Rechtliche Hinweise
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)