Merck
Z763608
Incu-Shaker Mini universal spring platform
L × W 14 in. × 12 in.
Synonym(e):
shaker spring platform
Größe auswählen
1 EA
710,00 €
710,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
710,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.77
710,00 €
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1000-P-SP
L × B
14 in. × 12 in.
Allgemeine Beschreibung
Universal platform for Incu-Shaker Mini.
Rechtliche Hinweise
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)