Merck
33313-U
Supelco
Heizblock für Fläschchen mit 28 mm Durchmesser
for use with 28 mm diameter vials
Synonym(e):
Heizblock
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L × B × H
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Leistungsmerkmale und Vorteile
Aluminiumblock zum Heizen/Rühren für die Hedspace-Analyse mit SPME (z.B. von Geruchstoffen oder flüchtigen Verbindungen). Für sechs 40ml-Gefässe.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)