Merck
Z363618
Shaker platform
orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Größe auswählen
1 EA
543,00 €
543,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
543,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
543,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 15 lb (6.8 kg)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37041-0000
Größe
21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Allgemeine Beschreibung
Die Platte wird auf jedem magnetischen Schüttler plaziert, dadurch wird die Wirkung eines Kreis- oder Vibromixers erreicht. Einfach zu transportieren und rutschfeste Oberfläche. Platform ist 225 mm (8- 7/8 in.) quadratisch und 53 mm (2- 1/4 in.) hoch.
Small orbital motion makes this essentially a vibrating platform, especially useful for agitating multiwell plates and other small-diameter vessels.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)