Z707651
TPP® Gewebekulturschalen
dish capacity ~10 mL
Synonym(e):
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
Größe auswählen
720,00 €
Größe auswählen
About This Item
720,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 900 ea (45 x pack 20)
Hersteller/Markenname
TPP 93040
Schalenkapazität
~10 mL
Schalendurchm. × H
40 mm × 10 mm
Oberflächenbereich
9.2 cm2
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein spezieller Stapelring mit Platz für eine numerische Skala (12, 3, 6, 9) am Umfang ermöglicht ein sicheres und stabiles Stapeln dieser Gewebekulturschalen. Die numerische Skala dient der einfachen Lokalisierung von Untersuchungsbereichen, während die Freiräume, die sie im Stapelring erzeugen, die Kondensation zwischen gestapelten Schalen verringert und die Gewebekulturschalen vor dem aneinander kleben schützt.
Zwei Markierungsbereiche, die sich an der Oberseite der Schale (gelb) und der Unterseite der Schale (mattiert) befinden, dienen als Referenz für die Oben/unten-Ausrichtung und -Orientierung. Im Deckel sind außerdem sechs spezielle Stopper verbaut, welche einen optimalen Gasaustausch während der Inkubation ermöglichen.
Merkmale:
- Jede Charge wird auf ihre Zellwachstumseigenschaften geprüft
- Ausgezeichnete Ebenheit und optische Klarheit für mikroskopische Untersuchungen
- Einzigartige gezackte Kante am Boden der Schale für eine leichte und sichere Handhabung
- Doppelte Schreibfläche
- Numerische Skala im Deckel, die den Sichtbereich in Quadranten einteilt, um die Untersuchung zu unterstützen
- Schalen sind in einer „leicht abziehbaren“ Verpackung verpackt
- Garantiert gammasterilisiert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)