Petrischalen
Petrischalen sind flache Behälter aus durchsichtigem Kunststoff (in der Regel Polycarbonat oder Polystyrol) oder Borosilikatglas. Sie können mit oder ohne Deckel geliefert werden. Sie werden in der Mikrobiologie häufig in der Kultivierung und Beobachtung von Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen verwendet. Die Schalen bieten eine sterile Umgebung für das Wachstum von Mikroorganismen und sind häufig mit einem nährstoffreichen Agarsubstrat gefüllt, welches das Wachstum der Mikroorganismen fördert. Sie werden auch für andere Anwendungen wie Zellkulturen und Qualitätskontrolltests in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Sie können Einweg- oder Mehrwegprodukte sein, wobei die Mehrwegprodukte wiederholten Sterilisationsverfahren (nass oder trocken) standhalten können.
Petrischalen aus Polycarbonat/Polystyrol
Nunc und Nunclon® Zellkulturschalen
Diese Schalen sind rund, steril, gammabestrahlt und aus Polystyrol hergestellt. Sie sind sowohl mit behandelter als auch mit unbehandelter Oberfläche erhältlich und werden in der Regel mit Deckel, belüftet oder unbelüftet, geliefert. Diese Schalen werden üblicherweise in der Zellkultur verwendet.
Corning® Falcon® Petrischalen für die Bakteriologie
Diese Schalen sind steril, bestehen aus reinem Polystyrol für optimale Transparenz und werden mit Deckel geliefert. Sie sind für die mikrobielle Kultur geeignet.
Corning® oberflächenbehandelte Petrischalen für die Zellkultur
Diese Schalen sind sowohl in steriler als auch in nicht steriler Ausführung erhältlich und bestehen aus Polystyrol mit optimaler Transparenz. Sie sind mit dreifach belüfteten Deckeln ausgestattet, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, und werden in runder oder quadratischer Form aus Standard- oder Hochleistungskunststoff angeboten.
Greiner Petrischalen für die Zellkultur
Diese Schalen sind steril, aus reinem Polystyrol hergestellt, um optimale Transparenz zu gewährleisten, und werden mit Deckel geliefert. Sie sind auch mit Gewebekultur- oder Behandlungen mit ultraniedriger Anhaftung erhältlich, die für eine optimale Zellanhaftung sorgen oder die Zellanhaftung hemmen.
TPP® Gewebekulturschalen
Diese Schalen sind rund, steril, optisch transparent, gammabestrahlt und aus hochwertigem Polystyrol gefertigt. Der Boden der Schale ist für die Gewebekultur behandelt und verfügt über einen gezackten Ring am Boden, durch den die Handhabung erleichtert wird.
Petrischale mit Petri-Pads
Diese Petrischalen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, bestehen aus Einwegplastik und sind mit einer saugfähigen Petrischale für die Kultivierung von Mikroorganismen ausgestattet, die durch Membranfiltration aufgenommen wurden. Dieses Produkt ist mit einer Reihe von Ampullenmedien kompatibel, darunter Hefe- und Schimmelpilzkulturen, Gesamtkeimzahl und Nachweis und Auszählung spezifischer Mikroorganismen, wie z. B. E. coli.
Petrischalen aus Glas
Pyrex® Petrischalen
Pyrex® Schalen sind flache, transparente Petrischalen aus Borosilikatglas und werden mit Deckel geliefert. Die Schalenränder sind mit einer Wulst versehen, um die mechanische Festigkeit zu erhöhen und einen gleichmäßigen Abstand zwischen dem Boden und der Seitenwand des Deckels zu gewährleisten, wodurch die durch kondensierte Feuchtigkeit an den Seiten verursachte Kapillarwirkung auf ein Minimum reduziert wird. Sie werden weder chemisch noch thermisch durch Methoden beeinträchtigt, die in Laboren, in denen routinemäßig sterilisiert wird, üblich sind.
BRAND® Petrischalen
Brand® Petrischalen sind nicht steril, bestehen aus Kalknatronglas und werden vollständig mit Deckel geliefert. Sowohl der Boden als auch der Deckel sind flach und frei von Blasen und Schlieren.
Aldrich Essentials Petrischalen
Diese Petrischalen sind nicht steril und bestehen aus Kalknatronglas. Sie haben eine unbehandelte Oberfläche und werden mit Deckel geliefert.
Foxx Life Sciences Borosil® Kultur-/Petrischalen
Diese Petrischalen sind hochwertige Einwegschalen, die mit den meisten automatisierten Systemen kompatibel sind. Sie bieten eine außergewöhnliche optische Klarheit und sind daher für die Verwendung mit einem Mikroskop geeignet. Ihr Design ermöglicht Stapeln, wodurch viel Platz im Inkubator eingespart wird. Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, um einen besseren Gasaustausch und eine bessere Verdunstung zu ermöglichen, während unbelüftete Schalen einen flachen Deckel haben, um eine Verdunstung zu verhindern und längere Inkubationszeiten zu ermöglichen, wodurch sie besonders für anaerobe Anwendungen geeignet sind. Diese aseptischen Schalen werden in Reinräumen unter Bedingungen mit geringer Keimbelastung hergestellt. Durch ihren Einsatz werden beste Ergebnisse bei allen Anwendungen sichergestellt.
Corning® Petrischalen aus Kalknatronsilikatglas
Diese Petrischalen sind kreisförmig, wiederverwendbar, nicht steril, aus Kalknatronglas hergestellt und werden komplett mit Deckel geliefert.
Duran® Petrischalen (unterteilt)
Diese Schalen sind mit oder ohne Unterteilungen erhältlich und werden für die Zubereitung von Agar sowie für biologische und klinische Arbeiten verwendet.