Merck
CLS430165
Corning® Gewebekultur-behandelte Kulturschalen
D × H 35 mm × 10 mm
Synonym(e):
petri dish
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene
round
Sterilität
sterile
Verpackung
sleeve of 20
Hersteller/Markenname
Corning 430165
T × H
35 mm × 10 mm
Oberflächenbereich
8 cm2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol
  • Behandelt für optimale Zellhaftung
  • Sterilisiert durch Gamma-Sterilisation und zertifiziert pyrogenfrei
  • Stapelbare Beads zur besseren Handhabung
  • Der Deckel ist für konstanten Gasaustausch mit Lüftungen versehen
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)