Merck
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
Größe auswählen
1 EA
31,50 €
31,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
31,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.22
31,50 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 1 x 15 mL tube
Hersteller/Markenname
Hettich 1621
Verfügbarkeit
available only in EU
not available in USA and Canada
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with rotor 1628 (Z665533)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)