Merck
Z665533
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 12 place, to hold, 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
Größe auswählen
1 EA
243,00 €
243,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
243,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.22
243,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1628
Parameter
2,683 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)