Wichtige Dokumente
Z685232
Plas-Labs automatic anaerobic chamber AC input 230 V
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Größe auswählen
24.750,00 €
Größe auswählen
About This Item
24.750,00 €
Empfohlene Produkte
Beschreibung
includes glove box, shelving unit and support cart
Hersteller/Markenname
Plas-Labs Simplicity-888
Allgemeine Beschreibung
- Three drying train canisters with quick disconnects
- Programmable catalyst heater unit
- Bright fluorescent light system
- White ambidextrous Hypalon® gloves
- Two 1/4 in. NPT gas connections
- Two ground key cock valves on main chamber
- Electrical outlet strip; UL & CSA approved, hospital grade with four outlets
- CE compliant
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)