This product is currently supplied as a pack of 1 and a pack of 4.
Z380253
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Synonym(e):
laboratory jars, nalgene jars
Größe auswählen
49,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
49,80 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (120)
Beschreibung
Autoclavable with closure completely unscrewed
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 6
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2118-0016
Kapazität
500 mL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Translucent jars are chemically resistant and autoclave friendly
- Manufactured from high lab-grade plastic for low leachable and extractable
- Non-leak proof
- Sample retrieval is easy due to the wide mouth and straight sides
- Remove closure and autoclave separately
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
quanti pezzi contiene il prodotto Z380253 da 500 ml? Grazie mille, Antonella
1 Antwort-
Hilfreich?