Merck
B9282
Sigma-Aldrich
Nalgene® Flaschen, Stil 2104
capacity 500 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Beschreibung
Not autoclavable
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2104-0016
Flaschendurchm. × H
73 mm × 168 mm
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Boston-Stil (runde) Weithalsflasche
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.