Merck
T8802
Sigma-Aldrich
Trypsin aus Rinderpankreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10,000 BAEE units/mg protein
Mol-Gew.
23.8 kDa
Zusammensetzung
protein, ≥95%
Löslichkeit
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Fremdaktivität
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Anwendung
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Trypsin can be used to release adherent cells from tissue culture plates for passaging. Trypsin has been used in a study to assess the effects of macromolecular crowding on the structural stability of human α-lactalbumin. Trypsin has also been used in a study to investigate BN-PAGE analysis of Trichoderma harzianum secretome.
Biochem./physiol. Wirkung
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininrückständen. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Einheitendefinition
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein A253 von 0,001 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C.
One BAEE unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min at pH 7.6 at 25 °C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2 ml (1 cm light path).
Angaben zur Herstellung
TPCK treated
Hinweis zur Analyse
Protein determined by E1%/280
Sonstige Hinweise
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hang Lin et al.
Journal of separation science, 42(11), 1980-1989 (2019-04-05)
A novel strategy was successfully developed for screening trypsin inhibitors in traditional Chinese medicines based on monolithic capillary immobilized enzyme reactors combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Organic polymer based monolithic enzyme reactors were firstly prepared by covalently bonding trypsin
John C Tran et al.
Analytical chemistry, 80(5), 1568-1573 (2008-01-31)
Although well-established as a technique for protein purification, the application of continuous elution tube gel electrophoresis to proteome fractionation remains problematic. Difficulties associated with sample collection, particularly at the high mass range or at low sample loadings, continue to plague
A E M Jørgensen et al.
Osteoarthritis and cartilage, 30(6), 886-895 (2022-04-01)
Cartilage collagen has very limited repair potential, though some turnover and incorporation has not been fully excluded. We aim to determine the regional turnover of human osteoarthritis cartilage. Patients scheduled for knee joint replacement surgery due to osteoarthritis were recruited
Adelson Joel da Silva et al.
Proteomics, 12(17), 2729-2738 (2012-06-30)
Plant cell wall-degrading enzymes produced by microorganisms possess important biotechnological applications, including biofuel production. Some anaerobic bacteria are able to produce multienzymatic complexes called cellulosomes while filamentous fungi normally secrete individual hydrolytic enzymes that act synergistically for polysaccharide degradation. Here
Piliang Hao et al.
Journal of proteome research, 14(2), 1308-1314 (2014-12-17)
Nonenzymatic deamidation occurs readily under the condition of trypsin digestion, resulting in the identification of many artificial deamidation sites. To evaluate the effect of trypsin digestion buffers on artificial deamidation, we compared the three commonly used buffers Tris-HCl (pH 8)
Protokolle
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.