T9777
Trypsin-chymotrypsin inhibitor
lyophilized powder
Synonym(e):
Bowman-Birk Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Trypsin-chymotrypsin inhibitor from Glycine max (soybean), lyophilized powder
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Protein, 70-90% biuret
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.