SRP3171
TGF-beta 3-E. coli human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Transforming Growth Factor beta3
Größe auswählen
340,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
340,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.05 ng/mL ED50
Mol-Gew.
25.0 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TGFB3(7043)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?