SRP3326
BMP-2 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BMP-2A
Größe auswählen
433,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
433,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.