Wichtige Dokumente
H8791
Transforming Growth Factor-β3 human
HumanKine®, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
TGF-β3
Größe auswählen
397,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
397,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤1.0 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
Verpackung
pkg of 5 μg
Hersteller/Markenname
HumanZyme
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TGFB3(7043)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
This product is lyophilized from a solution of 50mM NaOAc, pH 3.7.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?