SRP0364
mTOR/Raptor/MLST8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥50% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
137 kDa (mTOR)
150 kDa (Raptor)
37 kDa (MLST8)
Verpackung
pkg of 10 μg
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
cell based assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MLST8(64223) , MTOR(2475) , RPTOR(57521)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)