Merck
SML3111
Sigma-Aldrich
ETP-47799
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CDK8/19i-47799, CDK8/19i-CNIO-47799, ETP 47799, ETP47799, Lck-IN-1, N-Propyl-3-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
Größe auswählen
5 MG
98,40 €
25 MG
317,00 €
98,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
98,40 €
25 MG
317,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.30
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
98,40 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCNC1=NN2C(C=C1)=NC=C2C3=CC=NC=C3
InChIKey
XTMROGQLIVGYKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
ETP-47799 is a potent and CDK8-/CDK19-selective cyclin-dependent kinase inhibtor (CDK8/19 IC50 = 2.9/14.1 nM; CDK1/5/9 IC50 = 275/239/124 nM; CDK2/4/6/7 IC50 >1 μM; GSK3β IC50 = 3.14 μM) with additional potency against PDGFRα (IC50 = 3.5 nM). ETP-47799 ( 0.4 μM or 1.1 μM) induces and stabilizes the naive state of murine and human pluripotent stem cells (PSCs) with better efficiency than the commonly used MEK/GSK3 inhibitor cocktail (1μM PD0325901, 1.5μM CHIR 99021).
Potent and CDK8-/CDK19-selective cyclin-dependent kinase inhibtor that induces and stabilizes the naive state of murine and human pluripotent stem cells (PSCs).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)