Wichtige Dokumente
I0536
IWP-2
≥98% (HPLC), powder, Wnt antagonist
Synonym(e):
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetamide
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
IWP-2, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
InChIKey
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)