Wichtige Dokumente
D3900
Desipramin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, imipramine metabolite
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Desipramin -hydrochlorid, ≥98% (TLC), powder
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Ersteller
Sanofi Aventis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChIKey
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?