Wichtige Dokumente
SML1892
JPH203 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-((5-amino-2-phenylbenzo[d]oxazol-7-yl)methoxy)-3,5-dichlorophenyl)propanoic acid hydrochloride, JPH 203 hydrochloride, KYT 0353 hydrochloride, KYT-0353 hydrochloride, KYT0353 hydrochloride, O-(5-Amino-2-phenylbenzoxazole-7-yl)methyl-3,5-dichloro-L-tyrosine hydrochloride, O-[(5-Amino-2-phenyl-7-benzoxazolyl)methyl]-3,5-dichloro-L-tyrosine dihydrochloride, SCHEMBL17360639 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC(Cl)=C(OCC2=CC(N)=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=N3)C(Cl)=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)