Fortfahren mit
A7902
2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure
suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
BCH, 2-Amino-bicyclo[2.2.1]heptan-2-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.19
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure, amino acid transport inhibitor
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-8(7(10)11)4-5-1-2-6(8)3-5/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11)/t5-,6+,8?/m1/s1
InChI key
MPUVBVXDFRDIPT-RSHNMJPRSA-N
General description
2-Amino-2-norbornancarbonsäure ist ein potenzieller Inhibitor von großen Aminosäurentransportern. Sie kann die Tumorprogression und Apoptose unterdrücken.
Application
  • Thyroid Hormone Transporters in a Human Placental Cell Model.: Diese Studie untersucht die Rolle von 2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure beim Transport von Schilddrüsenhormonen in Plazentazellen und liefert Erkenntnisse, die das Verständnis der fetalen Entwicklung und der maternalen Gesundheit verbessern könnten (Chen et al., 2022).
  • Metabolic adaptations to hypoxia in the neonatal mouse forebrain can occur independently of the transporters SLC7A5 and SLC3A2.: Diese Studie untersucht, wie 2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure die metabolischen Reaktionen auf eine Hypoxie bei der neonatalen Gehirnentwicklung beeinflusst und bietet eine Grundlage für zukünftige Studien zu Hirngesundheit und Neuroentwicklung (Fitzgerald et al., 2021).
  • Hemocompatible LAT1-inhibitor can induce apoptosis in cancer cells without affecting brain amino acid homeostasis.: In diesem Artikel wird das Potenzial von 2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure als selektiver Inhibitor bewertet, was neue Krebsbehandlungen ermöglichen könnte, die zugleich kritische Gehirnfunktionen erhalten (Markowicz-Piasecka et al., 2020).
  • Regulation of Melanogenesis by the Amino Acid Transporter SLC7A5.: Diese Studie zeigt den Nutzen von 2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure bei der Regulierung von Hautpigmentierungsprozessen, was Auswirkungen auf die Behandlung von Pigmentstörungen haben könnte (Gaudel et al., 2020).
  • Structure of the human LAT1-4F2hc heteromeric amino acid transporter complex.: In dieser Studie wird 2-Amino-2-Norbornan-Carboxylsäure verwendet, um Erkenntnisse über die Struktur eines wichtigen Aminosäurentransporters zu erhalten, was für das Verständnis um die Aufnahme von Nährstoffen und deren Auswirkungen bei verschiedenen Erkrankungen von entscheidender Bedeutung ist (Yan et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
2-Amino-2-norbornancarbonsäure (BCH) ist ein Na(+)-unabhängiges, System-L-spezifisches Substrat, das mit anderen systemspezifischen Substraten wie dem System-A-spezifischen Substrat α-(Methylamino)isobuttersäure und dem System-N-spezifischen Substrat L-Glutaminsäure-gamma-monohydroxamat verwendet wird, um Aminosäurentransportsysteme in Zellen zu identifizieren, differenzieren und charakterisieren.
Analysis Note
Mischung aus Exo- und Endo-Isomeren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0760D2141G1001
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
200-202 °C (subl.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
faint yellow, to yellow or tan
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)