This product should be reconstituted using sterile water to the volume indicated by the package size of 1ml or 5ml, respectively.
S2257
Sera human
lyophilized powder (from clotted whole blood)
Größe auswählen
63,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
63,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Form
lyophilized powder (from clotted whole blood)
Ursprung
USA origin
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I reconstitute the lyophilized human blood serum? Thank you
1 Antwort-
Hilfreich?