Wichtige Dokumente
C4255
Kreatinin
anhydrous, ≥98%
Synonym(e):
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-on, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-on, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChIKey
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Stickstoff-Donor-Baustein zur Herstellung von stickstoffhaltigen heterocyclischen Derivaten
- Reaktant für die Synthese eines Kohlenstoffnitrid-Copolymers vom Donor-Akzeptor-Typ, das als Photokatalysator in der Wasserstoffproduktion eingesetzt wird
- Ausgangsmaterial zur Herstellung von Kreatol (2-Amino-1,5-dihydro-5-hydroxy methylimidazol-4-on) über Kreatininchloramin
- Reaktant für die Synthese von 3-substituierten 3-Hydroxyisatinen durch goldkatalysierte Aldolisierung mit verschiedenen Isatinen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
554.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
290 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)