Merck
R5158
Sigma-Aldrich
RPMI-1640-Medium
HEPES modification with ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
RPMI culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Größe auswählen
500 ML
58,90 €
58,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
58,90 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
58,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
RPMI-1640-Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
pH-Wert
>7.2
Komponenten
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
This RPMI-1640 medium is supplemented with HEPES. HEPES is a Good′s physiological buffer that helps provide a more stable medium pH than bicarbonate buffers.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)