FG1383
RPMI-1640 Medium
HEPES modification, with stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
RPMI-1640 Medium, HEPES Modification, With 25 mM HEPES and stable glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
sterile
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
stable glutamine: yes
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)